Stampa…
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formyl-m-xylene
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 171 EUR
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Dimethylbenzaldehyde
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Punto di fusione: 27…30 °C
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128003
CAS Number: 1123-56-4