Stampa…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8719-100G OR8719-25G
APOSOR8719-100GEA 58.2 EUR
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/4mmHg
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003312
CAS Number: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3