Stampa…
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 263 EUR
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 279,34 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037900
CAS Number: 289889-03-8