1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₁Br Punto di fusione: 62…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS Number: 22385-77-9 |