Stampa…
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8714-10G OR8714-5G
APOSOR8714-10GEA 219 EUR
APOSOR8714-10G APOSOR8714-5G
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
2-Chloro-6-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784182
CAS Number: 258506-66-0