Stampa…
3-Bromo-2-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8711-1G OR8711-5G
APOSOR8711-1GEA 109 EUR
APOSOR8711-1G APOSOR8711-5G
3-Bromo-2-iodopyridine
3-Bromo-2-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Punto di ebollizione: 138…139 °C/8mmHg
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08543471
CAS Number: 408502-43-2