Stampa…
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
Punto di fusione: 185…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741409
CAS Number: 67805-67-8