Stampa…
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 109 EUR
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₂
Peso molecolare: 287,20 g/mol
Punto di fusione: 45…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690299
CAS Number: 884507-39-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III