Stampa…
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 143 EUR
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₀BNO₂
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08690266
CAS Number: 898289-06-0