Stampa…
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 16.1 EUR
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formula: C₁₃H₁₄ClN₃
Peso molecolare: 247,7234 g/mol
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01476123
CAS Number: 837-52-5
UN: 3259
ADR: 8,III