2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03563756 CAS Number: 21627-58-7 |