Stampa…
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8677-1G OR8677-250MG
APOSOR8677-1GEA 317 EUR
APOSOR8677-1G APOSOR8677-250MG
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782420
CAS Number: 884507-42-0
UN: 2735
ADR: 8,III