Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 357 EUR
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782421
CAS Number: 650628-72-1
UN: 2735
ADR: 8,III