Stampa…
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8675-1G OR8675-500MG OR8675-5G
APOSOR8675-1GEA 52.4 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG APOSOR8675-5G
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 197,26 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02710611
CAS Number: 24372-49-4