Stampa…
Furan-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Formula: C₄H₅BO₃
Punto di fusione: 139…144 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319007
CAS Number: 55552-70-0