Stampa…
Furan-2-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Furan-2-ylboronic acid
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 219 EUR
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Formula: C₄H₅BO₃
Peso molecolare: 111,89 g/mol
Punto di fusione: 120 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00799544
CAS Number: 13331-23-2