Stampa…
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8666-1G OR8666-5G
APOSOR8666-1GEA 207 EUR
APOSOR8666-1G APOSOR8666-5G
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,25 g/mol
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801180
CAS Number: 206261-66-7