Stampa…
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8665-1G OR8665-250MG
APOSOR8665-1GEA 325 EUR
APOSOR8665-1G APOSOR8665-250MG
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride 97%
2-Oxoindoline-5-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₃S
Peso molecolare: 231,66 g/mol
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655924
CAS Number: 199328-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III