Stampa…
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grado tecnico
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂S
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194932
CAS Number: 38275-41-1