Stampa…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR8654-100G OR8654-25G OR8654-5G
APOSOR8654-100GEA 364 EUR
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G APOSOR8654-5G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
Peso molecolare: 222,52 g/mol
Punto di fusione: 274…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012860
CAS Number: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3