Stampa…
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₈N₂
Punto di fusione: 41…43,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690265
CAS Number: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III