Stampa…
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 219 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 134 °C/ 7mmHg
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008424
CAS Number: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5