1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈ClNO₂S Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08690260 CAS Number: 876316-36-8 UN: 1759 ADR: 8,III |