Stampa…
3-Methoxybenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 82.9 EUR
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Methoxybenzylamine 98%
3-Methoxybenzylamine
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230…231 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008115
CAS Number: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III