Stampa…
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 339 EUR
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Formula: C₄H₁₁NS
Peso molecolare: 105,2 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C
Densità: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014826
CAS Number: 36489-03-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II