Stampa…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG OR8638-1G
APOSOR8638-250MGEA 183 EUR
APOSOR8638-250MG APOSOR8638-1G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₇N₃O
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di fusione: 133…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460466
CAS Number: 886851-66-7