Stampa…
(Phenylthio)propanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 314 EUR
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formula: C₉H₁₀OS
Peso molecolare: 166,24 g/mol
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014992
CAS Number: 5042-53-5