Stampa…
2,4-Dibromopyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Punto di fusione: 35…40 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859720
CAS Number: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III