Stampa…
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 79.9 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661305
CAS Number: 74115-13-2