Stampa…
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/7mmHg
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038391
CAS Number: 3998-90-1