Stampa…
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 80 EUR
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 193…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092011
CAS Number: 5409-39-2