Stampa…
2-Aminonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128867
CAS Number: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III