6-Bromo-2-naphthylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromonaphthalen-2-amine, 2-Amino-6-bromonaphthalene
OR8620-1G
OR8620-25G
OR8620-5G
APOSOR8620-1GEA
105
EUR
APOSOR8620-1G
APOSOR8620-25G
APOSOR8620-5G
6-Bromo-2-naphthylamine
6-Bromo-2-naphthylamine
Formula:
C₁₀H₈BrN Peso molecolare: 222,0812 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01026466 CAS Number: 7499-66-3 |