Stampa…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-(Bromomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR8619-100G OR8619-500G
APOSOR8619-100GEA 87.3 EUR
APOSOR8619-100G APOSOR8619-500G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Formula: C₁₄H₁₀BrN
Peso molecolare: 272,14 g/mol
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671503
CAS Number: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5