Stampa…
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA 90.2 EUR
APOSOR8618-10G APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Peso molecolare: 271,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233991
CAS Number: 40360-47-2