Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 26.1 EUR
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Punto di fusione: 25…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427663
CAS Number: 778611-64-6