Stampa…
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR8615-10G OR8615-100G OR8615-25G
APOSOR8615-10GEA 69.8 EUR
APOSOR8615-10G APOSOR8615-100G APOSOR8615-25G
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine 97%
2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368982
CAS Number: 75806-86-9