Stampa…
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 147 EUR
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇ClN₂
Peso molecolare: 166,61 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041476
CAS Number: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III