Stampa…
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 24.8 EUR
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Punto di fusione: 180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052269
CAS Number: 60481-36-9