Stampa…
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-trimethylsilanylthiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 162 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Formula: C₆H₁₀BrNSSi
Peso molecolare: 236.21 g/mol
Densità: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319107
CAS Number: 108306-53-2