Stampa…
5-Bromoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 103 EUR
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoline 97%
5-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Punto di ebollizione: 105…107 °C/1mmHg
Punto di fusione: 41…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234481
CAS Number: 4964-71-0