4-Bromoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆BrN Punto di fusione: 29…34 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07644514 CAS Number: 3964-04-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...