5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8602-1G
OR8602-5G
OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA
14.7
EUR
APOSOR8602-1G
APOSOR8602-5G
APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formula:
C₉H₁₁BrN₂ Peso molecolare: 227,11 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781213 CAS Number: 210963-93-2 |