5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8599-1G
OR8599-25G
OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8599-1G
APOSOR8599-25G
APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formula:
C₄H₃BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318956 CAS Number: 38353-06-9 |