Stampa…
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-2-Amino-5-bromopyridine, 2-Amino-5-bromopyridine, 2-BOC protected
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 127 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 273,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411381
CAS Number: 159451-66-8