Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 51 EUR
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃BrN₂
Peso molecolare: 146,97 g/mol
Punto di ebollizione: 250…260 °C
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075602
CAS Number: 2075-45-8