3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 164…168 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126834 CAS Number: 16642-79-8 |