Stampa…
(±)-Nipecotic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 125 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di fusione: 261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005992
CAS Number: 498-95-3