Stampa…
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 164 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₄BrNO₂
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03783555
CAS Number: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8,III