Stampa…
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 46.6 EUR
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Peso molecolare: 172,3700 g/mol
Punto di fusione: 223…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258739
CAS Number: 182344-13-4